Läs mer
Invitrogen™ Human AGR2 Synthetic Peptide
Beschreibung
This peptide corresponds to 17 amino acid peptide near the amino terminus of human AGR2. PEP-1560 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-34517. For use as a blocking peptide in Western blot, incubate the peptide with equal volume of antibody for 30 min at 37°C.
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 10551 |
| Art | Human |
| Reningsmetod | purified |
| Tillträdesnummer | O95994 |
| Vanligt namn | AGR2 |
| Koncentration | 200 μg/mL |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Beskrivning | Synthetic Peptide |
| Formatera | Liquid |
| Formulering | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.