Specifikationer
| Analysintervall | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Analyskänslighet | 9.38 pg/mL |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Provtyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificitet | This kit recognizes Human ALCAM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ALCAM and analogues was observed. |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 214 |
| Gensymbol | ALCAM |
| Kvantitet | 1 sats |
| Visa mer |