Läs mer
R&D Systems™ Human Alkaline Phosphatase/ALPP (AAA51710.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18790237
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18790237 10 μg
1 options
Produktkod. 18790237 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00 SEK
    2873.85 SEK / 10µg
    Save 166.15 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Gen Alkaline Phosphatase/ALPP/ALPI
Tillträdesnummer AAA51710.1
Gen-ID (Entrez) 250
Gene Alias Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, ALPI, EC 3.1.3.1, glycerophosphatase, IAP, Intestinal alkaline phosphatase, intestinal-type alkaline phosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg