Läs mer
Invitrogen™ Humant alfa-galaktosidas A/GLA ELISA Utrustning
Produktkod. 17134979
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17134979 5 x 96 tester -
17804100 10 x 96 tester -
17184503 96 tester Paket med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17134979 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH21RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant alfa-galaktosidas A/GLA kvantifierar humant alfa-galaktosidas A/GLA i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Alpha-Galactosidase A/GLA.
Denna gen kodar för ett homodimert glykoprotein som hydrolyserar de terminala alfa-galaktosyldelarna från glykolipider och glykoproteiner. Detta enzym hydrolyserar huvudsakligen ceramidtrihexosid, och det kan katalysera hydrolysen av melibios till galaktos och glukos. En mängd olika mutationer i denna gen påverkar syntesen, bearbetningen och stabiliteten av detta enzym, vilket orsakar Fabrys sjukdom, en sällsynt lysosomal lagringsstörning som är resultatet av ett misslyckande med att katabolisera alfa-D-galaktosylglykolipidgrupper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Agalsidas; agalsidas alfa; Ags; alfa-D-galaktosidas A; alfa-D-galaktosid galaktohydrolas; alfa-D-galaktosid galaktohydrolas 1; alfa-gal A; alfa-galaktosidas A; GALA; galaktosidas alfa; galaktosidas, alfa; GLA; melibias
Analysintervall 45 till 10 000 pg/ml
Analyskänslighet 45 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2717
Gensymbol GLA
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål alfa-galaktosidas
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter