Läs mer
R&D Systems™ Human alpha-L-Iduronidase/IDUA (NP_000194.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18441570
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18441570 10 μg
1 options
Produktkod. 18441570 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7770.00 SEK
    7348.95 SEK / 10µg
    Save 421.05 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen alpha-L-Iduronidase/IDUA
Tillträdesnummer NP_000194.2
Gen-ID (Entrez) 3425
Gene Alias alphaLIduronidase, IDA, IDUA, MPS1, MPSI
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 10 μg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.