missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human alpha-Smooth Muscle Actin Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18720947
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18720947 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18720947 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer IC1420S025

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-Smooth Muscle Actin Monoclonal specifically detects alpha-Smooth Muscle Actin in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen alpha-Smooth Muscle Actin
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 1A4
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugera Alexa Fluor 750
Utspädning Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulering Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gene Alias AAT6, ACTA2, Actin alpha 2, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, ACTVS, alpha 2 actin, alpha SMA, alpha smooth muscle actin, alpha-actin-2, alpha-SMA, alphaSmooth Muscle Actin, a-sma, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, growth-inhibiting gene 46, MYMY5, sma, smooth muscle actin
Gensymboler ACTA2
Värd art Mouse
Immunogen alpha-Smooth Muscle Actin N-terminal Synthetic Decapeptide
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 25 Tests
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59
Testspecificitet Detects human alpha-Smooth Muscle Actin.
Målarter Human
Innehåll och lagring Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.