missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Människan utan amnion ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Human Amnionless kvantifierar human Amnionless i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human Amnionless.
Proteinet som kodas av denna gen är ett transmembranprotein av typ I. Det tros modulera benmorfogenetiskt protein (BMP ) receptorfunktion genom att fungera som ett tillbehör eller coreceptor, och på så sätt underlättar eller hindrar BMP bindande. Det är känt att mus-AMN-genen uttrycks i det extraembryonala viscerala endodermskiktet under gastrulation, men den har visat sig vara muterad i amnionlösa mus. Det kodade proteinet har sekvenslikhet med kort gastrulation (Sog) och prokollagen IIA-proteiner i Drosophila.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 5033428N14Rik; Amn; amnionassocierat transmembranprotein; amnionlös; amnionlös homolog; AV002116; PR01028; Protein amnionfritt; Lösligt protein utan amnion; typ I transmembranprotein; UNQ513/PRO1028; visceralt endoderm-specifikt typ 1 transmembranprotein |
| Analysintervall | 21 till 5 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 21 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 81693 |
| Gensymbol | Amn |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering