Läs mer
R&D Systems™ Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit
Produktkod. 18782044
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Produktkod. 18782044
Brand: R&D Systems™ DANG10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Angiopoietin-1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), platelet-poor citrate plasma (10 ul), saliva (25 ul), human milk (25 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 62.50 - 4000pg/mL
Analyskänslighet 10.3pg/mL
Konjugera HRP
Korsreaktivitet Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Provtyp Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Citrate), Saliva, Serum
Specificitet Natural and Recombinant Human Angiopoietin-1
Tillräckligt för Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 80381
Kvantitet 1 Plate
Provvolym Cell Culture Supernates (50uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Platelet-poor Citrate Plasma (10uL),Saliva (25uL),Human Milk (25uL)
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Mål B7-H3/CD276