missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Beskrivning
The Human Angiopoietin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Angiopoietin-1 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), platelet-poor citrate plasma (10 ul), saliva (25 ul), human milk (25 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 62.50 - 4000pg/mL |
| Analyskänslighet | 10.3pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Citrate), Saliva, Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human Angiopoietin-1 |
| Tillräckligt för | Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering