missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ Human Angiopoietin-like 6 (NP_114123.2) VersaClone cDNA
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | Angiopoietin-like Protein 6/ANGPTL6 |
| Tillträdesnummer | NP_114123.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 83854 |
| Gene Alias | AGF, AGFAngiopoietin-related protein 5, Angiopoietin like Protein 6, angiopoietin-like 6, Angiopoietin-like protein 6, Angiopoietin-related growth factor, ANGPTL6, ARP5, ARP5angiopoietin-related protein 6 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Kvantitet | 10 μg |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering