Läs mer
Abnova™ Human ANKRD30A Partial ORF (NP_443723, 948 a.a. - 1055 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Produktkod. 16161137
Change view
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16161137 10 μg -
16171137 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16161137 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00091074Q01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: SEAKEIKSQLENQKVKWEQELCSVRLTLNQEEEKRRNADILNEKIREELGRIEEQHRKELEVKQQLEQALRIQDIELKSVESNLNQVSHTHENENYLLHENCMLKKEI
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_443723
För användning med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 91074
Molekylvikt (g/mol) 37.62kDa
Namn ANKRD30A (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Immunogen SEAKEIKSQLENQKVKWEQELCSVRLTLNQEEEKRRNADILNEKIREELGRIEEQHRKELEVKQQLEQALRIQDIELKSVESNLNQVSHTHENENYLLHENCMLKKEI
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Gene Alias NY-BR-1
Vanligt namn ANKRD30A
Gensymbol ANKRD30A
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid