Läs mer
Human ANKRD52 (ANR52) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32151386 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32151386 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2630881Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human ANKRD52 (ANR52) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANKRD52 (ANR52) knockout HEK-293T