missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Humant Annexin A1 ELISA Utrustning
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Humant Annexin A1 kvantifierar humant Annexin A1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Annexin A1.
Annexin I tillhör en familj av Ca(2+)-beroende fosfolipidbindande proteiner som företrädesvis är belägna på plasmamembranets cytosoliska yta. Annexin I har en molekylvikt på 40 kDa, med fosfolipas A2-hämmande aktivitet. Eftersom fosfolipas A2 krävs för biosyntesen av de potenta mediatorerna av inflammation, prostaglandiner och leukotriener, kan annexin I ha potentiell antiinflammatorisk aktivitet.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Annexin 1 (p35) (Lipocortin 1); annexin A1; Annexin I; annexin I (lipokortin I); annexin-1; Anx1; Anx-1; Anxa1; Anx-A1; C430014K04Rik; Calpactin II; Calpactin-2; kromobindin-9; lipokortin 1; lipokortin I; LPC1; Lpc-1; p35; fosfolipas A2-hämmande protein; RP11-71A24.1 |
| Analysintervall | 1,64 till 400 ng/ml |
| Analyskänslighet | 1.6 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 301 |
| Gensymbol | ANXA1 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering