Läs mer
Invitrogen™ Humant Annexin A1 ELISA Utrustning
Produktkod. 17184613
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17184613
Brand: Invitrogen™ EH31RB
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant Annexin A1 kvantifierar humant Annexin A1 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Annexin A1.
Annexin I tillhör en familj av Ca(2+)-beroende fosfolipidbindande proteiner som företrädesvis är belägna på plasmamembranets cytosoliska yta. Annexin I har en molekylvikt på 40 kDa, med fosfolipas A2-hämmande aktivitet. Eftersom fosfolipas A2 krävs för biosyntesen av de potenta mediatorerna av inflammation, prostaglandiner och leukotriener, kan annexin I ha potentiell antiinflammatorisk aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Annexin 1 (p35) (Lipocortin 1); annexin A1; Annexin I; annexin I (lipokortin I); annexin-1; Anx1; Anx-1; Anxa1; Anx-A1; C430014K04Rik; Calpactin II; Calpactin-2; kromobindin-9; lipokortin 1; lipokortin I; LPC1; Lpc-1; p35; fosfolipas A2-hämmande protein; RP11-71A24.1
Analysintervall 1,64 till 400 ng/ml
Analyskänslighet 1.6 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 301
Gensymbol ANXA1
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Annexin A1
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter