Läs mer
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32147399 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32147399 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587821Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ANXA11 (Annexin-11) knockout HEK-293T