Läs mer
Human APEH (APH) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32152187 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32152187 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578341Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human APEH (APH) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: APEH (APH) knockout HEK-293T