Läs mer
Human APEX2 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143550 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143550 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2630911Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human APEX2 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: APEX2 knockout HEK-293T