Läs mer
Proteintech™ Mänsklig APOL1 ELISA Utrustning
Produktkod. 16841466 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Provtyp:
Plasma, Serum
Produktkod. Provtyp
16841466 Plasma, Serum
1 options
Produktkod. 16841466 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0004796T
 Begränsad artikel
I lager
Fastfas sandwich ELISA används för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen APOL1
  • Känner igen mänsklig APOL1
  • Humant apolipoprotein L1 (APOL1) är en mindre beståndsdel av plasma high density lipoprotein (HDL) partiklar
    • Tros vara övervägande involverad i lipidtransport och metabolism
    • Involverad i värdens medfödda immunitet mot Trypanosoma-parasiter
      • När den väl har aktiverats kan den lysera parasiten och skydda människan från infektion
    • Varianter i APOL1-genen associerad med kronisk njursjukdom (FSGS, HIVAN) och hypertensiv nefropati
Behandla:
  • Antikropp specifik för APOL1 förbelagd på mikrobrunnar
  • APOL1-protein i prover som fångats av den belagda antikroppen efter inkubation
  • Efter omfattande tvätt tillsätts en annan antikropp specifik för APOL 1 för att detektera infångat APOL1-protein
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens
  • Lösning innehållande svavelsyra används för att stoppa färgutveckling och färgintensitet
    • Proportionell till mängden bundet protein, mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001130012
Analysintervall 0,156 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.07 ng/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa
Gen-ID (Entrez) 8542
Värd art Människa
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 3.5 hr.
UniProt ID Q2KHQ6