Läs mer
R&D Systems™ Human Apolipoprotein L1/APOL1 (NP_003652.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18743437
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18743437 10 μg
1 options
Produktkod. 18743437 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 SEK
    3080.70 SEK / 10µg
    Save 179.30 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Specifikationer
Gen Apolipoprotein L1
Tillträdesnummer NP_003652.2
Gen-ID (Entrez) 8542
Gene Alias APOL, APO-L, APOL1, APO-L1, ApoL-I, APO-LI, Apolipoprotein L, apolipoprotein L, 1, apolipoprotein L1, Apolipoprotein L-I, FSGS4
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg