missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Human Appendix Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)

Produktkod. 18213395 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18213395 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18213395 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059319
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7995.00 SEK
    7562.10 SEK / 1mg
    Save 432.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Human Appendix Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Vävnad Digestive/Waste
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Liver Cirrhosis: Appendix
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Liver Cirrhosis
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Appendix Whole Tissue Lysate (Adult Liver Cirrhosis)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.