Läs mer
Invitrogen™ Människan APRIL ELISA Utrustning
Produktkod. p-7091976
Kvantitet:
10 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12737676
Brand: Invitrogen™ BMS2008
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human APRIL
Biotin-Conjugate anti-human APRIL polyclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human APRIL Standard lyophilized, 100ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
ELISA
Den mänskliga APRIL (Hu A PROliferationsinducerande ligand)) ELISA kvantifierar Hu APRIL i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu APRIL. Metodens princip The Human APRIL solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Medlemmar i TNF-superfamiljen reglerar immunsvar och inducerar apoptos. En ny medlem i TNF-familjen identifierades nyligen av flera grupper och betecknades APRIL (för en PROliferationsinducerande ligand), TALL2 (för TNF och ApoL-relaterad leukocytuttryckt ligand 2) och TRDL 1a (för TNF-relaterad dödsligand 1a) hos människa och mus. Två receptorer för APRIL identifierades nyligen och betecknades TACI och BCMA. APRIL stimulerar B- och T-cellsproliferation, utlöser humorala immunsvar, aktiverar NF-kB och inducerar celldöd. APRIL och dess nära släkting till BlyS och deras receptorer BCMA och TACI är involverade i sjukdomar som autoimmunitet och cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer O75888
Analysintervall 0,78 till 50,0 ng/ml
Analyskänslighet 0.4 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8741
Gensymbol APRIL,CD256,TALL-2,TALL2,TNLG7B,TRDL-1,UNQ383/PRO715,ZTNF2
Interassay CV 7.1%
Intraassay CV 8.1
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Provspädningsmedel, Analysbuffertkoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Lysisbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym TNF 13, TALL 2, TRDL 1, CD256-antigen
Mål APRIL
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 3 timmar 10 minuter
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Human APRIL ELISA Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phosphoric acid, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane