missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human APTX (Aprataxin) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit

Produktkod. 32143437 Handla allt Abcam Produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 32143437 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578371Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human APTX (Aprataxin) knockout HeLa cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: APTX (Aprataxin) knockout HeLa
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.