Läs mer
R&D Systems™ Human Aquaporin 5/AQP5 (NP_001642.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18421900
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18421900 10 μg
1 options
Produktkod. 18421900 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3433
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Aquaporin-5
Tillträdesnummer NP_001642.1
Gen-ID (Entrez) 362
Gene Alias AQP5, AQP-5, aquaporin 5, aquaporin-5, PPKB
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg