Läs mer
Abcam Människans ARHGDIA (RhoGDI) knockout-cellinje
Produktkod. 32154463 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32154463 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32154463 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2664472x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
ARHGDIA KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp-deletion i exon 2 och insättning av selektionskassetten i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 100...
ARHGDIA KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 2 och insättning av urvalskassetten i exon 2. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO