Läs mer
Human ARPP19 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156631 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156631 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587841Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human ARPP19 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARPP19 knockout HEK-293T