Läs mer
Human ARRDC3 knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143958 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143958 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2583151Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human ARRDC3 knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ARRDC3 knockout A549