missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human B-Raf Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody
Brand: R&D Systems AF3424
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
B-Raf Polyclonal specifically detects B-Raf in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Specifikationer
| B-Raf | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| P15056 | |
| BRAF | |
| E. coli-derived recombinant human B-Raf Met1-His766 Accession # P15056 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human B-Raf in Western blots. | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL | |
| 94 kDa B-raf protein, BRaf, B-Raf proto-oncogene serine/threonine-protein kinase (p94), BRAF1, B-RAF1, BRAF1MGC126806, EC 2.7.11.1, MGC138284, murine sarcoma viral (v-raf) oncogene homolog B1, NS7, p94, Proto-oncogene B-Raf, RAFB1, serine/threonine-protein kinase B-raf, v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1FLJ95109 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 673 | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering