Läs mer
R&D Systems™ Human B3GalT2 (NP_003774.1) VersaClone cDNA
Specifikationer
Specifikationer
| Gen | B3GALT2 |
| Tillträdesnummer | NP_003774.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 8707 |
| Gene Alias | B3Gal-T2, beta-1,3-galactosyltransferase 2, Beta-1,3-GalTase 2, beta-3-galt2, beta3Gal-T2, BETA3GALT2, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, GLCT2, UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 2, UDP-galactose:2-acetamido-2-deoxy-D-glucose 3 beta-galactosyltransferase 2 |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Art | Human |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 10 μg |