Läs mer
Human B7-H2 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems FAB165P
Produktkod. 18184831
  • 4935.00 SEK / 100 tester
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
B7-H2/ICOSLG Monoclonal specifically detects B7-H2/ICOSLG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
B7-H2/ICOSLG
Monoclonal
R-PE
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
B7H2, B7H2B7 homolog 2, B7-H2B7-related protein 1, B7RP-1, B7RP1B7-like protein Gl50, B7RP-1LICOS, CD275, CD275 antigen, GL50, GL50transmembrane protein B7-H2 ICOS ligand, ICOSL, ICOS-L, ICOSLG, inducible T-cell co-stimulator ligand, KIAA0653ICOS ligand
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
23308
Human
Purified
Flow Cytometry
136726
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
O75144
ICOSLG
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human B7-H2 Asp19-Ser258 Accession # O75144
100 Tests
Primary
Detects human B7-H2 in direct ELISAs. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) B7-1, rhB7-2, rhB7-H1, rhB7-H3, or recombinant mouse B7-H2 is observed.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis