Läs mer
R&D Systems™ Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 Plate
6 Plates
Tillräckligt för:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Beskrivning
The Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Quantikine ELISA Kit quantifies human BAFF/BLyS/TNFSF13B in cell culture supernates (25 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 62.50 - 4000pg/mL |
| Analyskänslighet | 6.44pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Specificitet | Natural and Recombinant Human BAFF/BLyS |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well Plate |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |