Läs mer
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156299 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156299 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2578541Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human BATF2 (SARI) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BATF2 (SARI) knockout A549