Läs mer
Gibco™ Human BCRP Vesicles
Produktkod. 10589900 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10589900 0.5 mL Varje
1 options
Produktkod. 10589900 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer GM0008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human BCRP Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted BCRP transport protein (Breast Cancer Resistance Protein, ABCG2). Our Human BCRP Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with BCRP in in vitro assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.5 mL
Renhet Research Grade
Värd art Human
Produkttyp Human Vesicle
Innehåll och lagring Store in ultracold freezer (-60 to -85°C) and protect from light.
Formatera Vial
Frakt skick Dry Ice
Fysisk form Frozen