Läs mer
Human beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
2095.00 SEK - 6125.00 SEK
Specifikationer
Antigen beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Klona 1056734
Utspädning Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18762337
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB85603-SP
25 μg
2095.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18752337
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
MAB85603-100
100 μg
6125.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 Monoclonal antibody specifically detects beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Specifikationer
Specifikationer
beta-1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1
Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Beta-1,3-glucuronyltransferase 1, beta-1,3-glucuronyltransferase 1 (glucuronosyltransferase P), CD57, EC 2.4.1.135, galactosylgalactosylxylosylprotein 3-beta-glucuronosyltransferase 1, GlcAT-P, GLCATP, GLCATPGLCUATP, glcUAT-P, GLCUATP, Glucuronosyltransferase P, HNK1, LEU7, NK1, NK-1, UDP-GlcUA:glycoprotein beta-1,3-glucuronyltransferase
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat beta -1,3-Glucuronyltransferase 1/B3GAT1, Asp75-Ile347, Accession # NP_445455
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
1056734
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
NP_445455
27087
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer