Läs mer
Invitrogen™ Människan BLMH ELISA Utrustning
Produktkod. 17135259
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17135259
Brand: Invitrogen™ EH46RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant BLMH kvantifierar humant BLMH i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human BLMH.
Den normala fysiologiska rollen för BLM-hydrolas är okänd, men det katalyserar inaktiveringen av antitumörläkemedlet BLM (en glykopeptid) genom att hydrolysera karboxamidbindningen av dess B-aminoalaninamiddel och skyddar därmed normala och maligna celler från BLM-toxicitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AI035728; BH; bleomycinhydrolas; BLM-hydrolas; BLMH; BMH
Analysintervall 0,085 till 20 ng/ml
Analyskänslighet 0.085 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 642
Gensymbol BLMH
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål BLMH
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter