Läs mer
Novus Biologicals™ Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Produktkod. 18721294 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18721294 1 mg
1 options
Produktkod. 18721294 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8220.00 SEK
    7772.10 SEK / 1mg
    Save 447.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Nervous
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Amygdala
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Parkinson's
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Amygdala Whole Tissue Lysate (Adult Parkinson's)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only