Läs mer
Novus Biologicals™ Human Brain Cerebral Meninges Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18760214 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18760214 1 mg
1 options
Produktkod. 18760214 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4055.00 SEK
    3833.55 SEK / 1mg
    Save 221.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Applications: Western Blot, Immunoprecipitation
The Human Brain Cerebral Meninges Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Nervous
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Meninges
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Cerebral Meninges Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only