Läs mer
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Produktkod. 18200441 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18200441 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18200441 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6930.00 SEK
    6553.05 SEK / 0.1mg
    Save 376.95 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Brain
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Amygdala
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Alzheimer's
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Produkttyp Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only