Läs mer
Novus Biologicals™ Human Brain Temporal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy)
Produktkod. 18203624 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18203624 1 mg
1 options
Produktkod. 18203624 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9320.00 SEK
    8814.75 SEK / 1mg
    Save 505.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Human Brain Temporal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Nervous
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Temporal Lobe
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Progressive Supranuclear Palsy
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Temporal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Progressive Supranuclear Palsy)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only