Läs mer
Novus Biologicals™ Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Produktkod. 18765423 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18765423
Brand: Novus Biologicals™ NB82059394
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Nervous
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Multiple Sclerosis
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only