Läs mer
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue Lysate (Adult Normal)
Produktkod. 18471362 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18471362 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18471362 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP228003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Normal Adult Tissue Lystate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beredningsmetod These lysates are proteomic discovery tools.Researchers should validate and optimize for individual use. Potential applications MAY include WB, immunoprecipitation, protein-protein interactions, ligand binding, ELISA. Note: For use in 1D and 2D gel electrophoresis, the addition of a denaturing gel loading buffer with reducing agents may be required.
Kvantitet 0.1 mg
Innehåll och lagring Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Breast