Läs mer
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue MicroArray (Cancer)
Produktkod. 18736443 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Human breast cancer metastasis tissue
Produktkod.
18736443 Human breast cancer metastasis tissue
1 options
Produktkod. 18736443 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP230212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 SEK
    3121.65 SEK / Paket med 1
    Save 183.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
  • Formalin fixed
  • Breast cancer-metastasis
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 40
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications: 
Immunohistochemistry-Paraffin
Rekommenderad förvaring
Store at 4°C. Do not freeze.
Garanti
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Slide
Regulatorisk status RUO
Art Human
Vävnadsskick Cancer
Typ Breast Cancer Metastasis
För användning med (applikation) Immunohistochemistry-Paraffin
Korsreaktivitet Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.