Läs mer
Novus Biologicals™ Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Produktkod. 18693039 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18693039 5 Slides
1 options
Produktkod. 18693039 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP242060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6985.00 SEK
    6604.50 SEK / Paket med 5
    Save 380.50 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Human
För användning med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin