Läs mer
Novus Biologicals™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18271482
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18271482 1 mg
1 options
Produktkod. 18271482 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3920.00 SEK
    3704.40 SEK / 1mg
    Save 215.60 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Western Blot, Immunoprecipitation, In vitro assay
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, In vitro assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot, In vitro assay
Vävnad Breast
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Renhet Protein
Testspecificitet Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Breast
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 4.9 mg/mL
Produkttyp Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only