Beskrivning
BTN3A2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9, homozygot: 11 bp deletion i exon 2. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockoutceller: välj 1000000 celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |