Läs mer
Human BTN3A2 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143998 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143998 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631151Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Human BTN3A2 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: BTN3A2 knockout HeLa