Läs mer
Human C19orf24 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142995 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142995 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631221Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human C19orf24 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C19orf24 knockout HEK-293T