Beskrivning
SHFL KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Vildtypkontroll tillgänglig utan kostnad. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bitarinsättning i exon 3 och 2 bp-insättning i exon 3. För att beställa både knockout- och vildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampul. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 2 x 1 000 000 celler |
| Regulatorisk status | RUO |