Läs mer
Human C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32150238 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32150238 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2587991Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C1orf43 (NICE3) knockout HEK-293T