Läs mer
Human C5orf51 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32141009 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32141009 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631291Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human C5orf51 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: C5orf51 knockout HeLa