Läs mer
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142965 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142965 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2631321Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CACNB3 (CAB3) knockout HeLa